Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit PTFE-Küken
Artikelnummer. 15884718 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Stopfenöffnung:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Verschlussgröße:
12.5 NS
14,5 NS
14.5 NS
18.8 NS
21.5 NS
24 NS
29.2 NS
Packungsgröße:
25 Stück
5 Stück
50 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stopfenöffnung Verschlussgröße unitSize
15884718 6 mm 21.5 NS 5 Stück
15844718 2,5 mm 12.5 NS 50 Stück
15804728 10 mm 29.2 NS 5 Stück
15854718 4 mm 14.5 NS 50 Stück
15864718 4 mm 18.8 NS 25 Stück
15874718 6 mm 18.8 NS 25 Stück
15894718 8 mm 24 NS 5 Stück
15834718 2 mm 12.5 NS 50 Stück
10263781 2,5 mm 14,5 NS 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15884718 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 286414601
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Absperrhähne mit Hahnküken aus PTFE für fettfreies Arbeiten.
DURAN™ Einweghähne komplett mit Hahnküken aus PTFE ermöglichen fettfreies Arbeiten. Die 3-teilige Hahnsicherung sichert das Hahnküken in der Hahnhülse.
  • Polierte Absperrhahnhülse mit Hahnküken aus PTFE für fettfreies Arbeiten
  • Sicherung des Hahnküken in der Hahnhülse mittels 3-teiliger Hahnsicherung
  • Steigung 1:10
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stopfenöffnung 6 mm
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Material Borosilikatglas (3.3), PTFE
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlussgröße 21.5 NS
Breite (metrisch) 1,5 mm
Anzahl pro Packung 5/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anbringung an Glasapparaten und -geräten