Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit PTFE-Küken
Absperrhähne mit Hahnküken aus PTFE für fettfreies Arbeiten.
15.80 € - 1155.00 €
Spezifikation
Material | Borosilicate Glass (3.3), PTFE |
---|---|
Autoklavierbar | ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verbau in Glasapparaturen und -geräten |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15884718
|
DWK Life Sciences
286414601 |
21.5 NS | 6 mm |
243.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15844718
|
DWK Life Sciences
286412806 |
12.5 NS | 2,5 mm |
965.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15804728
|
DWK Life Sciences
286415006 |
29.2 NS | 10 mm |
443.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15854718
|
DWK Life Sciences
286413605 |
14.5 NS | 4 mm |
1155.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15864718
|
DWK Life Sciences
286413802 |
18.8 NS | 4 mm |
745.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15874718
|
DWK Life Sciences
286414207 |
18.8 NS | 6 mm |
790.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15894718
|
DWK Life Sciences
286414807 |
24 NS | 8 mm |
325.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15834718
|
DWK Life Sciences
286412609 |
12.5 NS | 2 mm |
965.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10263781
|
DWK Life Sciences
286413408 |
14.5 NS | 2.5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
DURAN™ Einweghähne komplett mit Hahnküken aus PTFE ermöglichen fettfreies Arbeiten. Die 3-teilige Hahnsicherung sichert das Hahnküken in der Hahnhülse.- Polierte Absperrhahnhülse mit Hahnküken aus PTFE für fettfreies Arbeiten
- Sicherung des Hahnküken in der Hahnhülse mittels 3-teiliger Hahnsicherung
- Steigung 1:10
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Borosilicate Glass (3.3), PTFE | |
ja | |
Verbau in Glasapparaturen und -geräten |