Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit SBW-J-Küken
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
DURAN™ Einweghähne komplett mit Gewindehahnküken stellen die gängigste Form der geschliffenen Absperrhähne dar. Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert.
- Geschliffene Absperrhahnhülse mit Gewindehahnküken aus SBW-J Glas
- Sicherung des Hahnküken in der Hahnhülse mittels 3-teiliger Hahnsicherung
- Steigung 1:10
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Stopfenöffnung | 2,5 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | Boro 3.3, SBW-J, Polypropylen, SBW-J, Polypropylene |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Verschlussgröße | 12.5 NS |
| Breite (metrisch) | 1,5 mm |
| Anzahl pro Packung | 50/Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anbringung an Glasapparaten und -geräten |