Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit SBW-J-Küken
Artikelnummer. 15894698 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Stopfenöffnung:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
Verschlussgröße:
12.5 NS
14.5 NS
18.8 NS
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Stopfenöffnung Verschlussgröße unitSize
15894698 2,5 mm 14.5 NS 50 Stück
15884698 2,5 mm 12.5 NS 50 Stück
15824708 6 mm 18.8 NS 25 Stück
15814708 4 mm 18.8 NS 25 Stück
15804708 4 mm 14.5 NS 50 Stück
15874698 2 mm 12.5 NS 50 Stück
6 options
Artikelnummer. 15894698
Marke: DWK Life Sciences 286404806
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Absperrhähne mit Gewindehahnküken.
DURAN™ Einweghähne komplett mit Gewindehahnküken stellen die gängigste Form der geschliffenen Absperrhähne dar. Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert.
  • Geschliffene Absperrhahnhülse mit Gewindehahnküken aus SBW-J Glas
  • Sicherung des Hahnküken in der Hahnhülse mittels 3-teiliger Hahnsicherung
  • Steigung 1:10
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stopfenöffnung 2,5 mm
Durchmesser (metrisch) 9 mm
Material Boro 3.3, SBW-J, Polypropylen, SBW-J, Polypropylene
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlussgröße 14.5 NS
Breite (metrisch) 1,5 mm
Anzahl pro Packung 50/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anbringung an Glasapparaten und -geräten