Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, geschliffen und poliert, ohne Küken, Steigung 1:5
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Stopfenöffnung:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
25 Stück
5 Stück
50 Stück
Beschreibung
Geschliffene und polierte DURAN™ Einweghähne mit alternativer Steigung 1:5 sind Absperrhähne, die mit entsprechenden Hahnküken aus PTFE fettfreies Arbeiten ermöglichen und insbesondere für Vakuumanwendungen geeignet sind.Der größere Kegelwinkel verhindert ein Verklemmen des Hahnkükens.
- Hahnhülse geschliffen und poliert, ohne Küken
- Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
- Steigung 1:5
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Stopfenöffnung | 6 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Material | Boro 3.3 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlussgröße | 19.5 NS |
| Breite (metrisch) | 1,5 mm |
| Anzahl pro Packung | 25/Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen |