Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Rührreaktor Weithals, verwendete Materialien: PP / PTFE / PEEK / Edelstahl
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GLS 80
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Der DURAN™ Rührreaktor ist geeignet für verschiedenste Mischprozesse in Laboratorien, z. B. für die Mischung von Flüssigkeiten oder das Lösen von Feststoffen. Die vorhandenen Anschlüsse erlauben während der Mischung weitere Medien in die Flasche einzubringen oder zu entnehmen. Der gesamte Aufbau ist autoklavierbar und somit auch im biologischen Bereich z. B. für einfache Fermentationsprozesse anwendbar. Mithilfe von Komponenten des DURAN™ Anschluss-Systems können zusätzliche Medienflaschen angeschlossen oder ein steriler Druckausgleich ermöglicht werden.
- Die variable Rührwelle ist für 500 und 1000 ml DURAN™ GL 45 Laborglasflaschen einsetzbar und ermöglicht eine deutlich verbesserte Durchmischung
- Einbringen von Schläuchen mit Durchmesser zwischen 1,6 und 6,0 mm möglich
- Die vorhandenen Anschlüsse (2 x GL 14; 2 x GL 18) erlauben während des Mischvorgangs weitere Medien in die Flasche einzubringen oder zu entnehmen
- Einsatz von handelsüblichen Magnetrührern bis 500 U/min möglich
- Kompatibel mit den bewährten DURAN™ Anschluss-Systemen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Zubehör für GLS 80™ Rührreaktor |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfacher, kostengünstiger Bioreaktor; einfacher Rührreaktor für kontinuierlichen Fluss; Mischen von Flüssigkeiten; Foto-Bioreaktor |
| Material | Polypropylen, PTFE, PEEK, Edelstahl |
| Menge | Je 1 |
| Gewindegröße (metrisch) | GLS 80 |
| Halsausführung | 20 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |