Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Präparatenglas, mit eingeschliffenem Knopfdeckel
Artikelnummer. 10622971 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
11.250 mL
1575 mL
1875 mL
2400 mL
2675 mL
3475 mL
395 mL
460 mL
530 mL
80 mL
875 mL
890 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10622971 3475 mL 1 Stück
15271909 395 mL 10 Stück
10262241 875 mL 1 Stück
10005180 1575 mL 1 Stück
10121981 890 mL 1 Stück
12799636 460 mL 10 Stück
10384031 1875 mL -
10058120 2400 mL 1 Stück
10603351 11.250 mL 1 Stück
10779681 2675 mL 1 Stück
10567731 530 mL 1 Stück
15261909 80 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10622971 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 242095008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00 €
    248.01 € / 1 Stück
    Sparen 83.99 €
    25% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Präparatengläser dienen zur Lagerung von Materialien. Die großen Glasflächen ermöglichen einen guten Einblick in das Glas auf dessen Inhalt.
Die Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschritten im Laborumfeld fordert eine Vielzahl von universell einsetzbaren Glasgeräten. Diese Glasgeräte besitzen meist eine recht einfache Form und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus.Ausstellungsgläser und Präparatekästen dienen zur Aufbewahrung und Lagerung von Materialien und finden oft in Ausstellungen Anwendung. Hier können die gezeigten Objekte konserviert und anschließend betrachtet werden ohne diese zu berühren.
  • Dichter Verschluss durch eingeschliffenen Deckel
  • Durch den Knopf kann der Deckel leicht geöffnet werden
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3475 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausstellung von Proben; Aufbewahrung und Transport
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) 162 mm