Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kugelschliff-Schale, Zollmaß
Artikelnummer. 15844658 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Verbindungsgröße:
S 13/2
S 19/7
S 19/9
S 29/12
S 29/15
S 35/20
S 35/25
S 40/25
S 41/25
S 51/30
S 64/40
S 13/5
Unit Size:
1 Stück
10 Stück
50 Stück
Product Code. Verbindungsgröße unitSize
15844658 S 29/12 10 Stück
15884648 S 19/7 50 Stück
15804668 S 35/20 10 Stück
15844668 S 35/25 10 Stück
15834648 S 13/2 50 Stück
15864658 S 29/15 10 Stück
15864668 S 40/25 10 Stück
15874668 S 41/25 10 Stück
15824678 S 51/30 10 Stück
10395151 S 64/40 1 Stück
15854648 S 13/5 50 Stück
15804658 S 19/9 50 Stück
12 options
Product Code. 15844658
Brand: DWK Life Sciences 286323805
Only null left
Add to basket
Add to basket
Für flexible Schliffverbindungen.
DURAN™ Kugelschliffe nach DIN 12244 und 12264 dienen dazu biegsame, flexible Verbindungen von bis zu 15° - in Abhängigkeit der Schliffgröße - herzustellen. Ab einem Winkel > 5° ist mit einer Herabsetzung der Dichtheit zu rechnen. Die Nenngröße ist aus dem Nenndurchmesser des Kugelschliffs und gegebenenfalls der lichten Weite des Rohrdurchmessers zusammengesetzt.Grundsätzlich sind Schliffverbindungen mit Schlifffett oder PTFE-Manschetten einzusetzen.Kugelschliffklammern mit Feststellschraube sind die perfekte Ergänzung zur Sicherung der Kugelschliffverbindung.
  • Nach DIN 12244 und 12264
  • Biegsame, flexible Verbindungen von bis zu 15° in Abhängigkeit der Schliffgröße realisierbar (Winkel = 5° Dichtigkeit vermindert)
  • Bessere Lösbarkeit durch höhere Flexibilität der Schliffverbindung
  • Die Nenngröße beschreibt den Nenndurchmesser des Kugelschliffs.
  • Nicht selbsttragend
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge 10 St./Packung
Artikelbeschreibung Geeignet für Vakuumanwendungen; Installation in Glasapparaten und -geräten
Verbindungsgröße S 29/12
Wandstärke (metrisch) 1,8 mm