Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kugelschliff-Schale, Zollmaß
Für flexible Schliffverbindungen.
48.60 € - 580.00 €
Produktcode | Marke | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15884648
|
DWK Life Sciences
286322209 |
S 19/7 |
515.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15804668
|
DWK Life Sciences
286325403 |
S 35/20 |
144.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15844658
|
DWK Life Sciences
286323805 |
S 29/12 |
137.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15844668
|
DWK Life Sciences
286326605 |
S 35/25 |
144.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15834648
|
DWK Life Sciences
286320208 |
S 13/2 |
580.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15864658
|
DWK Life Sciences
286324201 |
S 29/15 |
125.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15864668
|
DWK Life Sciences
286327001 |
S 40/25 |
174.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15874668
|
DWK Life Sciences
286327207 |
S 41/25 |
191.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15824678
|
DWK Life Sciences
286328203 |
S 51/30 |
311.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10395151
|
DWK Life Sciences
286329002 |
S 64/40 |
48.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15854648
|
DWK Life Sciences
286321007 |
S 13/5 |
449.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15804658
|
DWK Life Sciences
286322603 |
S 19/9 |
482.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
DURAN™ Kugelschliffe nach DIN 12244 und 12264 dienen dazu biegsame, flexible Verbindungen von bis zu 15° - in Abhängigkeit der Schliffgröße - herzustellen. Ab einem Winkel > 5° ist mit einer Herabsetzung der Dichtheit zu rechnen. Die Nenngröße ist aus dem Nenndurchmesser des Kugelschliffs und gegebenenfalls der lichten Weite des Rohrdurchmessers zusammengesetzt.Grundsätzlich sind Schliffverbindungen mit Schlifffett oder PTFE-Manschetten einzusetzen.Kugelschliffklammern mit Feststellschraube sind die perfekte Ergänzung zur Sicherung der Kugelschliffverbindung.- Nach DIN 12244 und 12264
- Biegsame, flexible Verbindungen von bis zu 15° in Abhängigkeit der Schliffgröße realisierbar (Winkel = 5° Dichtigkeit vermindert)
- Bessere Lösbarkeit durch höhere Flexibilität der Schliffverbindung
- Die Nenngröße beschreibt den Nenndurchmesser des Kugelschliffs.
- Nicht selbsttragend
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung