Learn More
SCAT DURAN™ Quadratische Laborflasche
Artikelnummer. p-7225983 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13412619
Marke: SCAT 501110
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Laborflaschen aus Borosilikatglas für Labore mit höchsten Qualitätsansprüchen an Beständigkeit, Wärmeverhalten und Langlebigkeit.
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse
  • Ausgezeichnetes thermisches Verhalten bei Verwendung bis zu 140°°C.
  • Lange Lebensdauer durch hochwertige Verarbeitung
  • Vollständig autoklavierbar bei 121 oder 134°°C.
  • In verschiedenen Gewindegrößen, Formen und Farben
  • Wahlweise mit geschliffenem Hals oder mit weiter Halsöffnung
  • Varianten mit Schutzbeschichtung erhältlich
  • Mit blauem PP-Schraubverschluss
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Farbe Clear
Beschreibung DURAN Laborflasche
Material Duran Glas
Gewindegröße (metrisch) GL45
Form Square