Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Färbegestell
Artikelnummer. 10772742 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10772742 10/Packung 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10772742 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 213170003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.65 €
    311.90 € / 10 Stück
    Sparen 16.75 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das herausnehmbare Gestell mit offenem Boden erlaubt ein schnelles Eintauchen und Entleeren.
Die Mikroskopie ist eine Betrachtungsmethode bei der Objekte begutachtet werden können, die außerhalb des Auflösungsvermögens des menschenlichen Auges liegen. Zu betrachtende Objekte werden derart stark vergrößert, dass diese bildlich dargestellt werden können. Zur Probenvorbereitung werden die zu untersuchenden Objekte in sehr dünne Scheiben geschnitten. Diese Schnitte werden anschließend auf einem Objektträger aufgebracht und mit einem Deckglas sowie entsprechenden Lösungen abgedeckt. Zum Betrachtung der Schnitte unter dem Mikroskop müssen die Schnitte auf dem Objektträger in einem Färbetrog befüllt mit einer entsprechenden Färbelösung eingefärbt werden.
  • Die herausnehmbare Gestell hat einen offenen Boden, um ein schnelles Eintauchen und Entleeren zu ermöglichen und die Verschleppung zu reduzieren
  • Ein Herausnehmen der Objektträger zum Trocknen ist nicht notwendig
  • Ermöglicht es die Objektträger von einer in eine andere Kammer zu transportieren
  • Färbung von bis zu 10 Objektträger mit den Standardmaßen 76 x 26 mm gleichzeitig oder jeder Breite bis 52 mm möglich
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Färbung; Manuelles Färbeverfahren; Färbung histologischer und zytologischer Proben
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Menge 10/Packung