Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kern, DG-geschliffen
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Die Kegelschliffverbindung aus Hülse und Kern ist eine starre, selbsttragende Verbindung.DURAN™ Kerne DG sind nicht nach DIN 12249 und stellen die kostengünstige Alternative zu den DURAN™ Kernen, geschliffen dar.Grundsätzlich sind Schliffverbindungen mit Schlifffett oder PTFE-Manschetten einzusetzen.KECK™ Kegelschliffklammern sind die perfekte Ergänzung zur Sicherung der Kegelschliffverbindung.
- Diamant geschliffen (gröbere Schliffqualität, mehr Rautiefe)
- Kostengünstige Alternative zu den DURAN™ Kernen (nicht nach DIN)
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50/Packung |
| Artikelbeschreibung | Anbringung an Glasvorrichtungen und -geräten |
| Verbindungsgröße | 17 mm |
| Wandstärke (metrisch) | 1,8 mm |