Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kern, geschliffen
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
4 mm
6 mm
8 mm
11 mm
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
30 mm
36 mm
40 mm
46 mm
50 mm
56 mm
65 mm
80 mm
90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
50 Stück
Beschreibung
Die Kegelschliffverbindung ist die gängigste Verbindung im Glasapparatebau.DURAN™ Kerne, geschliffen entsprechen in ihrer Bauart DIN 12249 Form B und erfüllen höhere Anforderungen an die Rauhtiefe. Dadurch ist der Bedarf an Schlifffett geringer und das Risiko des Verklemmens reduziert. Grundsätzlich sind Schliffverbindungen mit Schlifffett oder PTFE-Manschetten einzusetzen.KECK™ Kegelschliffklammern sind die perfekte Ergänzung zur Sicherung der Kegelschliffverbindung.
- Nach DIN 12249 Form B
- Geschliffen (feinere Schliffquälität, weniger Rautiefe)
- Durch die feinere Schliffoberfläche wird das Risiko des Verklemmens der Schliffe vermindert.
- Minimierter Fettbedarf
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50/Pk. |
| Artikelbeschreibung | Anbringung an Glasvorrichtungen und -geräten |
| Verbindungsgröße | 26 mm |
| Wandstärke (metrisch) | 2.0 mm |