Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kern mit Ablauf, geschliffen
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
6 mm
8 mm
11 mm
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
30 mm
36 mm
40 mm
46 mm
50 mm
56 mm
65 mm
80 mm
90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
50 Stück
Beschreibung
DURAN™ Kerne mit Ablauf entsprechen DIN 12249 Form G. Der Ablauf hat die Funktion eines Abtropfrings. Er verhindert, dass die Flüssigkeit an der Gefäßinnenwand herunterläuft. Dazu wird der Ablauf meist schräg abgeschnitten und verschmolzen.Gleichzeitig kommen Medien nicht in Kontakt mit der gefetteten Schlifffläche.Der zusätzliche Ablauf kann auch als Ansatzstelle für Verlängerungen zu verschiedensten Zwecken dienen, z.B. als Einleitrohr.
- Geschliffen (feinere Schliffquälität, weniger Rautiefe)
- Der zusätzliche Ablauf am Schliff ermöglicht ein sauberes Ab-/Auslaufen von Flüssigkeiten ohne den Schliff zu benetzen
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 St./Packung |
| Artikelbeschreibung | Der zusätzliche Auslass kann auch als Befestigungspunkt für Verlängerungen für verschiedene Zwecke verwendet werden, z. B. als Einlassrohr; Installation in Glasgeräten und -anlagen |
| Verbindungsgröße | 6 mm |
| Wandstärke (metrisch) | 1,5 mm |