Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kern mit Ablauf, geschliffen
Artikelnummer. 15894588 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Verbindungsgröße:
6 mm
8 mm
11 mm
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
30 mm
36 mm
40 mm
46 mm
50 mm
56 mm
65 mm
80 mm
90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Verbindungsgröße unitSize
15894588 36 mm 10 Stück
15911541 26 mm 50 Stück
15824588 13 mm 50 Stück
15844588 17 mm 50 Stück
15814588 11 mm 50 Stück
15874588 30 mm 10 Stück
15884588 40 mm 10 Stück
15804598 46 mm 10 Stück
15894578 6 mm 10 Stück
10182121 22 mm 1 Stück
10429732 90 mm 1 Stück
15804588 8 mm 50 Stück
15814598 50 mm 10 Stück
15824598 56 mm 10 Stück
15834598 65 mm 10 Stück
10489152 80 mm 1 Stück
16 options
Artikelnummer. 15894588
Marke: DWK Life Sciences 286170208
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kernschliff mit Verlängerung.
DURAN™ Kerne mit Ablauf entsprechen DIN 12249 Form G. Der Ablauf hat die Funktion eines Abtropfrings. Er verhindert, dass die Flüssigkeit an der Gefäßinnenwand herunterläuft. Dazu wird der Ablauf meist schräg abgeschnitten und verschmolzen.Gleichzeitig kommen Medien nicht in Kontakt mit der gefetteten Schlifffläche.Der zusätzliche Ablauf kann auch als Ansatzstelle für Verlängerungen zu verschiedensten Zwecken dienen, z.B. als Einleitrohr.
  • Geschliffen (feinere Schliffquälität, weniger Rautiefe)
  • Der zusätzliche Ablauf am Schliff ermöglicht ein sauberes Ab-/Auslaufen von Flüssigkeiten ohne den Schliff zu benetzen
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 St./Packung
Artikelbeschreibung Der zusätzliche Auslass kann auch als Befestigungspunkt für Verlängerungen für verschiedene Zwecke verwendet werden, z. B. als Einlassrohr; Installation in Glasgeräten und -anlagen
Verbindungsgröße 36 mm
Wandstärke (metrisch) 2 mm