Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hülse, geschliffen
Artikelnummer. 12888041 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Verbindungsgröße:
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
40 mm
46 mm
50 mm
54 mm
58 mm
65 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Verbindungsgröße unitSize
12888041 28 mm 50 Stück
12028184 33 mm 1 Stück
15864828 50 mm 10 Stück
15814818 22 mm 50 Stück
15854808 17 mm 50 Stück
15814808 15 mm 50 Stück
15844828 40 mm 10 Stück
15884798 10 mm 10 Stück
10569381 110 mm 1 Stück
15894798 13 mm 50 Stück
10717691 46 mm 1 Stück
15884828 54 mm 10 Stück
15894828 58 mm 10 Stück
15804838 65 mm 10 Stück
15814838 75 mm 5 Stück
15824838 90 mm 5 Stück
15874798 8 mm 10 Stück
17 options
Artikelnummer. 12888041
Marke: DWK Life Sciences 286543803
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine starre, selbsttragende Verbindung.
Die Kegelschliffverbindung ist die gängigste Verbindung im Glasapparatebau.DURAN™ Hülsen, geschliffen entsprechen in ihrer Bauart DIN 12249 Form E und erfüllen höhere Anforderungen an die Rauhtiefe. Dadurch ist der Bedarf an Schlifffett geringer und das Risiko des Verklemmens reduziert. Grundsätzlich sind Schliffverbindungen mit Schlifffett oder PTFE-Manschetten einzusetzen.KECK™ Kegelschliffklammern sind die perfekte Ergänzung zur Sicherung der Kegelschliffverbindung.
  • Nach DIN 12249 Form E
  • Geschliffen (feinere Schliffquälität, weniger Rautiefe)
  • Durch die feinere Schliffoberfläche wird das Risiko des Verklemmens der Schliffe vermindert.
  • Minimierter Fettbedarf
  • Sehr geringe Leckrate
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50/Packung
Artikelbeschreibung Anbringung an Glasvorrichtungen und -geräten
Typ End-
Verbindungsgröße 28 mm
Wandstärke (metrisch) 2 mm