Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hülse, geschliffen
Artikelnummer. 15864828 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Verbindungsgröße:
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
40 mm
46 mm
50 mm
54 mm
58 mm
65 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Verbindungsgröße unitSize
15864828 50 mm 10 Stück
12028184 33 mm 1 Stück
15814818 22 mm 50 Stück
15854808 17 mm 50 Stück
15814808 15 mm 50 Stück
15844828 40 mm 10 Stück
15884798 10 mm 10 Stück
10569381 110 mm 1 Stück
15894798 13 mm 50 Stück
12888041 28 mm 50 Stück
10717691 46 mm 1 Stück
15884828 54 mm 10 Stück
15894828 58 mm 10 Stück
15804838 65 mm 10 Stück
15814838 75 mm 5 Stück
15824838 90 mm 5 Stück
15874798 8 mm 10 Stück
17 options
Artikelnummer. 15864828
Marke: DWK Life Sciences 286561204
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine starre, selbsttragende Verbindung.
Die Kegelschliffverbindung ist die gängigste Verbindung im Glasapparatebau.DURAN™ Hülsen, geschliffen entsprechen in ihrer Bauart DIN 12249 Form E und erfüllen höhere Anforderungen an die Rauhtiefe. Dadurch ist der Bedarf an Schlifffett geringer und das Risiko des Verklemmens reduziert. Grundsätzlich sind Schliffverbindungen mit Schlifffett oder PTFE-Manschetten einzusetzen.KECK™ Kegelschliffklammern sind die perfekte Ergänzung zur Sicherung der Kegelschliffverbindung.
  • Nach DIN 12249 Form E
  • Geschliffen (feinere Schliffquälität, weniger Rautiefe)
  • Durch die feinere Schliffoberfläche wird das Risiko des Verklemmens der Schliffe vermindert.
  • Minimierter Fettbedarf
  • Sehr geringe Leckrate
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 St./Packung
Artikelbeschreibung Anbringung an Glasvorrichtungen und -geräten
Typ End-
Verbindungsgröße 50 mm
Wandstärke (metrisch) 2,5 mm