Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GL 45 Rührreaktor, verwendete Materialien: PP / PTFE / PEEK / Edelstahl
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Der DURAN™ Rührreaktor ist geeignet für verschiedenste Mischprozesse in Laboratorien, z. B. für die Mischung von Flüssigkeiten oder das Lösen von Feststoffen. Die vorhandenen Anschlüsse erlauben während der Mischung weitere Medien in die Flasche einzubringen oder zu entnehmen. Der gesamte Aufbau ist autoklavierbar und somit auch im biologischen Bereich z. B. für einfache Fermentationsprozesse anwendbar. Mithilfe von Komponenten des DURAN™ Anschluss-Systems können zusätzliche Medienflaschen angeschlossen oder ein steriler Druckausgleich ermöglicht werden.
- Die variable Rührwelle ist für 500 und 1000 ml DURAN™ GL 45 Laborglasflaschen einsetzbar und ermöglicht eine deutlich verbesserte Durchmischung
- Einbringen von Schläuchen mit Durchmesser zwischen 1,6 und 6,0 mm möglich
- Einsatz von handelsüblichen Magnetrührern bis 500 U/min möglich
- Kompatibel mit den bewährten DURAN™ Anschluss-Systemen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Beschreibung | GL 45 Rührreaktor-Set, inkl. 1 000 ml DURAN™ GL 45 Flasche und Spreiz-Flügel-Rührer, GL 45 PP 2-Port-Verschraubung, mit je 2 PBT Kappen GL 14 rot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfacher, kostengünstiger Bioreaktor; einfacher, durchgehender Rührreaktor; Mischen von Flüssigkeiten, Proben oder Reagenzien; Foto-Bioreaktor |
| Material | PP, PTFE, PEEK, Edelstahl, PTFE, PEEK, Stainless Steel |
| Menge | Je 1 |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |