Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GL 45 Rührreaktor, verwendete Materialien: PP / PTFE / PEEK / Edelstahl
Artikelnummer. p-7189462 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10642360 500 mL 1 Stück
10631429 1000 mL 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10642360
Marke: DWK Life Sciences 1200395
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfach zu bedienendes GL 45 Laborflaschen-Rührreaktor-System mit Schlauchanschlüssen für den Einsatz mit Magnetrührern.
Der DURAN™ Rührreaktor ist geeignet für verschiedenste Mischprozesse in Laboratorien, z. B. für die Mischung von Flüssigkeiten oder das Lösen von Feststoffen. Die vorhandenen Anschlüsse erlauben während der Mischung weitere Medien in die Flasche einzubringen oder zu entnehmen. Der gesamte Aufbau ist autoklavierbar und somit auch im biologischen Bereich z. B. für einfache Fermentationsprozesse anwendbar. Mithilfe von Komponenten des DURAN™ Anschluss-Systems können zusätzliche Medienflaschen angeschlossen oder ein steriler Druckausgleich ermöglicht werden.
  • Die variable Rührwelle ist für 500 und 1000 ml DURAN™ GL 45 Laborglasflaschen einsetzbar und ermöglicht eine deutlich verbesserte Durchmischung
  • Einbringen von Schläuchen mit Durchmesser zwischen 1,6 und 6,0 mm möglich
  • Einsatz von handelsüblichen Magnetrührern bis 500 U/min möglich
  • Kompatibel mit den bewährten DURAN™ Anschluss-Systemen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Beschreibung GL 45 Rührreaktor-Set, inkl. 500 ml DURAN™ GL 45 Flasche und Spreiz-Flügel-Rührer, GL 45 PP 2-Port-Verschraubung, mit je 2 PBT Kappen GL 14 rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfacher, kostengünstiger Bioreaktor; einfacher, durchgehender Rührreaktor; Mischen von Flüssigkeiten, Proben oder Reagenzien; Foto-Bioreaktor
Material Polypropylen, PTFE, PEEK, Edelstahl
Menge Je 1
Gewindegröße (metrisch) GL 45