Beschreibung
DURAN™ Hahnküken mit Rille sind massive Hahnküken, die über einen O-Ring gesichert werden.
- Mit Rille, geschliffen
- Die Rille dient zur Aufnahme des O-Rings, dieser sichert das Küken vorm Herausfallen aus dem Hahn
- Hahnküken aus massiven Glas
- Steigung 1:10
Spezifikation
Spezifikation
| Stopfenöffnung | 8,0 mm |
| Material | Boro 3.3 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlussgröße | 24.0 NS |
| Anzahl pro Packung | 25/Packung |