Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hahnschlüssel, hohl, mit geschliffenem Glasgriff und Gewinde, mit dreiteiliger Haltevorrichtung
Artikelnummer. 15941511 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
12.5 NS
14.5 NS
18.8 NS
21.5 NS
24 NS
29.2 NS
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Packungsgröße
15941511 21.5 NS 25 Stück
15814538 24 NS 25 Stück
15884528 18.8 NS 25 Stück
15864528 14.5 NS 50 Stück
15854528 12.5 NS 50 Stück
15824538 29.2 NS 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15941511 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 286046201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1221.13 €
    1059.71 € / 25 Stück
    Sparen 161.42 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einzusetzen bei höheren Anforderungen an die Dichtheit.
Hohle DURAN™ Hahnküken sind gut geeignet bei Arbeiten mit Temperaturwechseln und höheren Anforderungen an die Dichtheit.
  • Hohles Hahnküken mit Gewinde, Glasgriff und 3-teiliger Hahnsicherung
Spezifikation
Stopfenöffnung 6 mm
Material Borosilikatglas (3.3), Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlussgröße 21.5 NS
Anzahl pro Packung 25/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bei der Arbeit mit Temperaturänderungen und höheren Anforderungen an die Dichtigkeit