Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Patenthahnküken, mit Gewinde, mit Gewinde, geschliffen
Artikelnummer. 15864518 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verschlussgröße:
14.5 NS
18.8 NS
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 15864518
Marke: DWK Life Sciences 286036706
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Wege-Hahnküken mit Gewinde.
Geschliffene DURAN™ Patenthahnküken haben 2 annähernd parallele schräge Bohrungen.
  • Mit Gewinde, geschliffen
  • 2-Wege-Hahnküken mit 2 annähernd parallel schrägen Bohrungen
  • Massives Hahnküken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Stopfenöffnung 2,5 mm
Material Boro 3.3
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlussgröße 14.5 NS
Anzahl pro Packung 50/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anbringung an Glasapparaten und -geräten
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis