Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Patenthahnküken, mit Gewinde, mit Gewinde, geschliffen
Artikelnummer. 15884518 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
14.5 NS
18.8 NS
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Packungsgröße
15884518 18.8 NS 50 Stück
15864518 14.5 NS 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15884518 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 286037308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00 €
    1210.50 € / 50 Stück
    Sparen 139.50 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
2-Wege-Hahnküken mit Gewinde.
Geschliffene DURAN™ Patenthahnküken haben 2 annähernd parallele schräge Bohrungen.
  • Mit Gewinde, geschliffen
  • 2-Wege-Hahnküken mit 2 annähernd parallel schrägen Bohrungen
  • Massives Hahnküken
Spezifikation
Stopfenöffnung 4 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlussgröße 18.8 NS
Anzahl pro Packung 25/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anbringung an Glasapparaten und -geräten