Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Durchgangventilhahn, GU
Artikelnummer. 15804548 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Durchgang 0 bis 2,5 mm
Durchgang 0 bis 4 mm
Durchgang 0 bis 6 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
15804548 Durchgang 0 bis 4 mm 10 Stück
15814548 Durchgang 0 bis 6 mm 10 Stück
15894538 Durchgang 0 bis 2,5 mm 10 Stück
3 options
Artikelnummer. 15804548
Marke: DWK Life Sciences 286058109
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durchgangsventilhahn als günstige Alternative.
Ventilhähne GU haben eine Ausdrehsicherung, die ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes verhindert. Der nachstellbare Ventilstift erhöht die Lebensdauer des Ventilhahns. GU Ventilhähne sind geeignet bei geringeren Anforderungen an die Leckrate, z.B. zur Durchflussregelung von Flüssigkeiten oder Gasen.
  • Durchgangsventilhahn als günstige Alternative
  • Durch das Ventil strömende Medien kommen lediglich mit DURAN™ Glas und PTFE in Berührung
  • Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
  • Handlicher Aufbau des Ventils ermöglicht eine leicht Demontage
  • Die Ausdrehsicherung verhindert ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes.
  • Ventilstift nachstellbar zur Erhöhung der Lebensdauer des Ventilhahnes
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Beschreibung Durchgang 0 bis 4 mm
Material Boro 3.3, PTFE, PTFE
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 1,5 mm
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) GU-Ventile eignen sich für geringere Leckageanforderungen, z. B. für die Durchflussregelung von Flüssigkeiten oder Gasen.; Ideal für die Dosierung und Steuerung von Gasen und Flüssigkeiten