Learn More
Hirschmann™ DURAN™ gerader Ventil-Absperrhahn
Artikelnummer. 10779191
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 bis 10 ml Bürettenvolumen
Volumen der Bürette 50 ml
Volumen der Bürette: 25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10779191 2 bis 10 ml Bürettenvolumen 1 Stück
10779001 Volumen der Bürette: 25 ml 1 Stück
10375321 Volumen der Bürette 50 ml 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10779191
Marke: Hirschmann™ 8901060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatzteil für die wirtschaftliche Reparatur einer Bürette mit geradem Absperrhahn.
  • Mit PTFE-Spindel
Specifications
Typ Gerader Ventil-Sperrhahn
Beschreibung Mit PTFE-Spindel
Material DURANtrade;
Anzahl pro Packung Je 1
Zur Verwendung mit (Geräte) 2 bis 10 ml Bürettenvolumen