Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Low Form Becher mit Ausguss
Product Code. 10164419 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Unit Size:
1 Stück
10 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Unit Size
10164419 5000 mL 1 Stück
10505865 150 mL 10 Stück
11860640 2000 mL 10 Stück
11850640 1000 mL 10 Stück
11659848 250 mL 10 Stück
10681226 400 mL 10 Stück
10762557 600 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 10164419 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 211077307
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die DURAN™ SUPER DUTY Produkte haben einen speziell geformten, verstärkten Rand, der die mechanische Stabilität verbessert. Dadurch wird die Stoßfestigkeit erhöht und die Bruchgefahr verringert.
Becher, Erlenmeyerkolben und Messzylinder werden im Labor mechanisch stark beansprucht, so beispielsweise bei häufiger Reinigung in Spülmaschinen. Um die Belastbarkeit dieser Glasgefäße zu erhöhen, wurden die DURAN™ SUPER DUTY Becher, Erlenmeyerkolben und Messzylinder entwickelt. Die DURAN™ SUPER DUTY Produkte haben einen speziell geformten Rand, der die mechanische Stabilität verbessert. Dadurch wird die Stoßfestigkeit erhöht und die Bruchgefahr verringert. Zudem wird mit den DURAN™ SUPER DUTY Produkten das Verletzungsrisiko minimiert und damit die Sicherheit für die Anwender im Labor optimiert. Aufgrund der längeren Lebensdauer sind die SUPER DUTY Glasgefäße auch wirtschaftlicher.
  • Durch verstärkten Rand höhere Stoßfestigkeit, Belastbarkeit und Stabilität
  • Durch verringerte Bruchgefahr ist das Verletzungsrisiko minimiert und damit die Sicherheit für den Anwender optimiert
  • Gesteigerte Wirtschaftlichkeit aufgrund der langen Lebensdauer und des Korrossionsschutzes
  • Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten
  • Leicht ablesbare weiße Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Specifications
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 170 mm
Kapazität (metrisch) 5000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für anspruchsvolle Anwendungen; Heizen; Verdünnung von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messen von Flüssigkeitsmengen; Anwendungshinweis: Zur Vermeidung von Brüchen durch thermische Belastung wird eine gleichmäßige und langsame Erwärmung der SUPER
Höhe (metrisch) 270 mm
Anzahl pro Packung 1/Packung
Typ Becher
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Scale Weiße keramische Waage
Modell Niedrig