Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Schlauchverbinder, T-Form
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Gesamtlänge (metrisch) | 115 mm |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Form | T |
| Produkttyp | Schlauchverbinder |