Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Schlauchverbinder, T-Form
Artikelnummer. 10559031
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10559031
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01600510
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas (3.3)
Gesamtlänge (metrisch) 115 mm
Verpackungsmenge 1/Packung
Form T
Produkttyp Schlauchverbinder