Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Dreihals-Rundkolben – Parallele Seitenhälse beinhalten geschliffene konische Verbindungen. DIN 12392-konform
Artikelnummer. 10291021
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
2000 ml
Außendurchmesser (metrisch):
85 mm
166 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10291021 250 ml 85 mm 1 Stück
10527511 2000 ml 166 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10291021 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 03304449
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00 €
    61.18 € / 1 Stück
    Sparen 45.82 €
    42% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus DURAN™ Glas. Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Dreihals-Rundkolben zur Reaktion sind mit zwei parallel zum Haupthals verlaufenden Seitenhälsen, jeweils mit Kegelschliff, versehen.
Reagenzkolben aus DURAN™ Glas. Beinhaltet neben dem Haupthals zwei parallele Seitenhälse jeweils mit konischen Schliffverbindungen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 12392
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Flaschenhalstyp Dreihals
Standard-Konusverbindung NS 29/32
Bodenform Rund
Außendurchmesser (metrisch) 85 mm