Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Dreiweghahn, komplett mit PTFE-Küken, T-Bohrung
Shop All DWK Life Sciences Products
Click to view available options
Stopfenöffnung:
2,0 mm
2,5 mm
Unit Size:
1 Stück
5 Stück
Description
T-Hähne stellen die gängigste Form der 3-Wege-Hähne dar. Der DURAN™ Dreiweghahn bietet folgende Einstellmöglichkeiten:1. Verbindung von zwei beliebigen Ansätzen2. Verbindung aller 3 Ansätze3. Schließen aller 3 AnsätzeDie polierte Version mit PTFE-Küken ermöglicht fettfreies Arbeiten.
- 3-Wege-Hahn mit PTFE Hahnküken
- Gewindehahnküken aus PTFE mit T-Bohrung
- Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
- Dreiweghahn bietet folgende Einstellmöglichkeiten:1. Verbindung von zwei beliebigen Ansätzen2. Verbindung aller 3 Ansätze3. Schließen aller 3 Ansätze
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Specifications
Specifications
| Stopfenöffnung | 2,5 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 9 mm |
| Material | Borosilicate Glass (3.3), PTFE |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlussgröße | 18.8 NS |
| Breite (metrisch) | 1.5 mm |
| Anzahl pro Packung | 5/Pk. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anbringung an Glasapparaten und -geräten |