Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Dreiweghahn, komplett mit PTFE-Küken, T-Bohrung
Artikelnummer. 15971591 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Stopfenöffnung:
2,0 mm
2,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stopfenöffnung unitSize
15971591 2,0 mm 5 Stück
10191731 2,5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15971591 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 286417804
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Wege-Hahn mit PTFE Hahnküken für fettfreies Arbeiten.
T-Hähne stellen die gängigste Form der 3-Wege-Hähne dar. Der DURAN™ Dreiweghahn bietet folgende Einstellmöglichkeiten:1. Verbindung von zwei beliebigen Ansätzen2. Verbindung aller 3 Ansätze3. Schließen aller 3 AnsätzeDie polierte Version mit PTFE-Küken ermöglicht fettfreies Arbeiten.
  • 3-Wege-Hahn mit PTFE Hahnküken
  • Gewindehahnküken aus PTFE mit T-Bohrung
  • Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
  • Dreiweghahn bietet folgende Einstellmöglichkeiten:1. Verbindung von zwei beliebigen Ansätzen2. Verbindung aller 3 Ansätze3. Schließen aller 3 Ansätze
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stopfenöffnung 2,0 mm
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Material Borosilikatglas (3.3), PTFE
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlussgröße 14.5 NS
Breite (metrisch) 1,5 mm
Anzahl pro Packung 5/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anbringung an Glasapparaten und -geräten