Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Dreiweghahn, komplett mit SBW-J-Küken, T-Bohrung
Artikelnummer. 15834728 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Stopfenöffnung:
2,0 mm
2,5 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Stopfenöffnung unitSize
15834728 2,5 mm 5 Stück
15814728 2,0 mm 5 Stück
2 options
Artikelnummer. 15834728
Marke: DWK Life Sciences 286418406
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Wege-Hahn mit Gewindehahnküken.
T-Hähne stellen die gängigste Form der 3-Wege-Hähne dar. Der DURAN™ Dreiweghahn bietet folgende Einstellmöglichkeiten:1. Verbindung von zwei beliebigen Ansätzen2. Verbindung aller 3 Ansätze3. Schließen aller 3 Ansätze
  • 3-Wege-Hahn mit Gewindehahnküken
  • Gewindehahnküken aus SBW-J Glas mit T-Bohrung
  • Dreiweghahn bietet folgende Einstellmöglichkeiten:1. Verbindung von zwei beliebigen Ansätzen2. Verbindung aller 3 Ansätze3. Schließen aller 3 Ansätze
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stopfenöffnung 2,5 mm
Durchmesser (metrisch) 9 mm
Material Boro 3.3, Polypropylen, Polypropylene
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlussgröße 18.8 NS
Breite (metrisch) 1,5 mm
Anzahl pro Packung 5/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anbringung an Glasapparaten und -geräten