Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Drehmomentschlüssel-Einsatz
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16688492 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
GL 45
Zur Verwendung mit (Geräte):
GL 25 PBT Kappe
GL 25 PP-Kappe
GL 25 PREMIUM Kappe
GL 32 PBT Kappe
GL 32 PP-Kappe
GL 45 PBT Kappe
GL 45 PP-Kappe
GL 45 PREMIUM Kappe
Außendurchmesser (metrisch):
40 mm
48,5 mm
60 mm
Innendurchmesser (metrisch):
28,7 mm
28,9 mm
29,5 mm
36,8 mm
37,4 mm
48,4 mm
50,2 mm
50,8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16688492
Marke: DWK Life Sciences™ 292331901
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Um eine wirksame Abdichtung mit DURAN Schraubverschlüssen zu erhalten, ist das korrekte Drehmoment von besonderer Bedeutung. Zu diesem Zweck wurden acht unterschiedlich gezahnte Drehmomentschlüssel-Einsätze entwickelt, die zu den meisten der DURAN Kunststoffverschlüsse mit GL-Gewinde passen.
Das Drehmoment ist die Drehkraft, die beim Anbringen oder Entfernen eines Verschlusses von einer Flasche angewendet wird. Das richtige Anzugsmoment für einen Flaschenverschluss ist sehr wichtig, da es die Dichtheit beeinflusst. Zu starkes Anziehen kann dazu führen, dass einige Teile der Kappe unter mehr Druck stehen als andere, was zu einer falschen Dichtung führen kann. Auch kann der Behälter lecken oder der Verschluss kann sich leicht lösen, wenn zu wenig Drehmoment verwendet wird. Wenn das richtige Drehmoment angewendet wird, bietet es Dichtheit unter den angegebenen Temperatur-, Feuchtigkeits- und Belastungsbedingungen.
  • Ermöglicht das genaue Schließen von DURAN™ GL 25, 32 und 45 Kappen mit den empfohlenen Drehmomenten
  • Größe und Typ des Deckelgewindes sind auf der Oberseite eingraviert
  • Geeignet für Reinraumanwendungen
  • Eingravierter chargenspezifischer Code für die Zertifizierung
  • Das Aufsatzloch passt zur Größe des industrienormkonformen 1/4-Zoll-Schraubenschlüsselantriebs
  • Gefertigt aus einer hochfesten Aluminiumlegierung EN AW-7075
  • Komponenten in Deutschland hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antriebsgröße 6,35 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) GL 32 PP-Kappe
Material Aluminium
Farbe Silber
Innendurchmesser (metrisch) 37,4 mm
Außendurchmesser (metrisch) 48,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schließen der GL-Schraubverschlüsse von DURAN™ Glasflaschen mit dem richtigen Drehmoment; leichteres Öffnen oder Schließen von Laborglasflaschen mit einem Schlüssel
Höhe (metrisch) 8 mm, 15 mm; insgesamt: 23 mm
Anzahl pro Packung Je 1
Gewindegröße (metrisch) GL 32
Gewicht (metrisch) 0,0041 kg