Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Drehmomentschlüsselaufsatz
Artikelnummer. 16698492 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
GL 45
Zur Verwendung mit (Geräte):
GL 25 PBT Kappe
GL 25 PP-Kappe
GL 25 PREMIUM Kappe
GL 32 PBT Kappe
GL 32 PP-Kappe
GL 45 PBT Kappe
GL 45 PP-Kappe
GL 45 PREMIUM Kappe
Außendurchmesser (metrisch):
40 mm
48,5 mm
60 mm
Innendurchmesser (metrisch):
28,7 mm
28,9 mm
29,5 mm
36,8 mm
37,4 mm
48,4 mm
50,2 mm
50,8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Außendurchmesser (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
16698492 GL 32 GL 32 PBT Kappe 48,5 mm 36,8 mm 1 Stück
16658492 GL 25 GL 25 PP-Kappe 40 mm 29,5 mm 1 Stück
16668492 GL 25 GL 25 PBT Kappe 40 mm 28,9 mm 1 Stück
16678492 GL 25 GL 25 PREMIUM Kappe 40 mm 28,7 mm 1 Stück
16688492 GL 32 GL 32 PP-Kappe 48,5 mm 37,4 mm 1 Stück
16608502 GL 45 GL 45 PP-Kappe 60 mm 50,2 mm 1 Stück
16618502 GL 45 GL 45 PREMIUM Kappe 60 mm 48,4 mm 1 Stück
16628502 GL 45 GL 45 PBT Kappe 60 mm 50,8 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16698492 Lieferant DWK Life Sciences™ Lieferanten-Nr. 292331926
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.00 €
    222.45 € / 1 Stück
    Sparen 73.55 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Anwendung des richtigen Verschlussmoments bei DURAN™ Kappen ist für eine effektive Abdichtung von entscheidender Bedeutung. Daher wurden acht speziell verzahnte Buchsen entwickelt, die zu den meisten DURAN™ GL-Gewindeverschlüssen aus Kunst
Das Drehmoment ist die Drehkraft, die beim Anbringen oder Entfernen eines Verschlusses von einer Flasche angewendet wird. Das richtige Anzugsmoment für einen Flaschenverschluss ist sehr wichtig, da es die Dichtheit beeinflusst. Zu starkes Anziehen kann dazu führen, dass einige Teile der Kappe unter mehr Druck stehen als andere, was zu einer falschen Dichtung führen kann. Auch kann der Behälter lecken oder der Verschluss kann sich leicht lösen, wenn zu wenig Drehmoment verwendet wird. Wenn das richtige Drehmoment angewendet wird, bietet es Dichtheit unter den angegebenen Temperatur-, Feuchtigkeits- und Belastungsbedingungen.
  • Ermöglicht das genaue Schließen von DURAN™ GL 25, 32 und 45 Kappen mit den empfohlenen Drehmomenten
  • Größe und Typ des Deckelgewindes sind auf der Oberseite eingraviert
  • Geeignet für Reinraumanwendungen
  • Eingravierter chargenspezifischer Code für die Zertifizierung
  • Das Aufsatzloch passt zur Größe des industrienormkonformen 1/4-Zoll-Schraubenschlüsselantriebs
  • Gefertigt aus einer hochfesten Aluminiumlegierung EN AW-7075
  • Komponenten in Deutschland hergestellt
Spezifikation
Antriebsgröße 6,35 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) GL 32 PBT Kappe
Material Aluminium
Farbe Silber
Innendurchmesser (metrisch) 36,8 mm
Außendurchmesser (metrisch) 48,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schließen der GL-Schraubverschlüsse von DURAN™ Glasflaschen mit dem richtigen Drehmoment; leichteres Öffnen oder Schließen von Laborglasflaschen mit einem Schlüssel
Höhe (metrisch) 8 mm, 15 mm; insgesamt: 23 mm
Anzahl pro Packung Je 1
Gewindegröße (metrisch) GL 32
Gewicht (metrisch) 0,04 kg