Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gewinderohr zum Ansetzen, mit DIN-Gewinde
Artikelnummer. 11742919 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 11742919
Marke: DWK Life Sciences 248360207
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Gewinderohr dient zur Weiterverarbeitung in Glasbauelementen.
Dieses Gewinderohr besitzt ein Schraubgewinde und kann durch einen Weiterverabeitungsschritt in Glasbauelementen eingearbeitet werden.
  • Mit DIN-Gewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit Verbau in Glasapparaten
Menge 10 St./Packung
Gewindegröße GL 14
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Wandstärke 1,5 mm