Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gewinderohr zum Ansetzen, mit DIN-Gewinde
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
Dieses Gewinderohr besitzt ein Schraubgewinde und kann durch einen Weiterverabeitungsschritt in Glasbauelementen eingearbeitet werden.
- Mit DIN-Gewinde
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Zur Verwendung mit | Verbau in Glasapparaten |
| Menge | 10 St./Packung |
| Gewindegröße | GL 14 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Wandstärke | 1,5 mm |