Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gewinderohr, mit DIN-Gewinde, und NS-Kern
Artikelnummer. 15395817 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
GL 14, mit Konus NS 24/29
GL 18, mit Konus NS 24/29
GL 25, mit Konus NS 24/29
GL 32, mit Konus NS 24/29
GL 32, mit Konus NS 29/32
GL 14, mit Konus NS 14/23
GL 14, mit Konus NS 19/26
GL 14, mit Konus NS 29/32
GL 18, mit Konus NS 14/23
GL 18, mit Konus NS 19/26
GL 18, mit Konus NS 29/32
GL 25, mit Konus NS 19/26
GL 25, mit Konus NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Nr. unitSize
15395817 GL 18, mit Konus NS 14/23 10 Stück
13427467 GL 14, mit Konus NS 14/23 1 Stück
13595370 GL 14, mit Konus NS 19/26 10 Stück
15222009 GL 14, mit Konus NS 29/32 10 Stück
15305827 GL 18, mit Konus NS 29/32 10 Stück
15282009 GL 25, mit Konus NS 29/32 10 Stück
15292009 GL 32, mit Konus NS 29/32 10 Stück
15242009 GL 18, mit Konus NS 19/26 10 Stück
15272009 GL 25, mit Konus NS 24/29 10 Stück
11639978 GL 32, mit Konus NS 24/29 10 Stück
12799696 GL 18, mit Konus NS 24/29 10 Stück
15656935 GL 25, mit Konus NS 19/26 10 Stück
12789696 GL 14, mit Konus NS 24/29 10 Stück
13 options
Artikelnummer. 15395817
Marke: DWK Life Sciences 248416109
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Gewinderohr mit Gewinde und Normschliff ermöglicht den Verbund von verschiedenen Glasbauelementen.
Dieses Gewinderohr besitzt ein Schraubgewinde sowie einen Normschliff. Über beide Enden können Komponenten einer Appartaur angeschlossen und so miteinander verbunden werden.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Mit DIN-Gewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 St./Packung
Artikelbeschreibung Röhrchen mit Schraubgewinde
Typ Nicht-DIN-Größe
Standard-Konusverbindung Nr. GL 18, mit Konus NS 14/23