Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gewinderohr, mit DIN-Gewinde, und NS-Kern
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Dieses Gewinderohr besitzt ein Schraubgewinde sowie einen Normschliff. Über beide Enden können Komponenten einer Appartaur angeschlossen und so miteinander verbunden werden.
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Mit DIN-Gewinde
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 St./Packung |
| Artikelbeschreibung | Röhrchen mit Schraubgewinde |
| Typ | Nicht-DIN-Größe |
| Standard-Konusverbindung Nr. | GL 18, mit Konus NS 14/23 |