Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Schlauch-Olive
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
Packungsgröße:
125 Stück
250 Stück
500 Stück
Description
Über DURAN™ Schlauch-Oliven können Schläuche an Laborapparaturen angeschlossen werden.Bei der Demontage von festsitzenden Schläuchen von Glasoliven besteht immer ein Verletzungsrisiko durch Glasbruch. DWK empfiehlt daher die Verwendung von DURAN™ Glasgewinden mit Kunststoffoliven.
- Schlauch-Oliven ermöglichen den Anschluss von Schläuche an Laborapparaturen
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spécification
Spécification
| Menge | 250/Packung |
| Artikelbeschreibung | Für die Befestigung an verschiedenen Geräten; Installation in verschiedenen Geräten möglich |
| Typ | Röhrchen mit Anschlüssen |
| Verbindungsgröße | 10 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu