Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Schlauch-Olive
Zum Ansetzen an verschiedenste Apparate.
Marke:  DWK Life Sciences 286023202
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15894508
  • 218.00 € / 250 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Über DURAN™ Schlauch-Oliven können Schläuche an Laborapparaturen angeschlossen werden.Bei der Demontage von festsitzenden Schläuchen von Glasoliven besteht immer ein Verletzungsrisiko durch Glasbruch. DWK empfiehlt daher die Verwendung von DURAN™ Glasgewinden mit Kunststoffoliven.
  • Schlauch-Oliven ermöglichen den Anschluss von Schläuche an Laborapparaturen
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
250/Packung
Für die Befestigung an verschiedenen Geräten; Installation in verschiedenen Geräten möglich
Röhrchen mit Anschlüssen
11 mm