Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Reaktionsgefäße mit Temperiermantel aus Duran Rohr, Entnahmeventil
Reaktionsgefäß aus Glas mit Temperiermantel und Entnahmeventil
1128.90 € - 1674.80 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
---|---|
Enthält | Thermostatmantel, Entnahmeventil |
Produkttyp | Reaktionsgefäß |
Form | Zylindrisch |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10224804
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06030249 |
250 mL | Verbinder: GL18 | 275 mm |
1128.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10585314
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06030270 |
1000 mL | Verbinder: GL18 | 360 mm |
1187.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10317083
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031270 |
1000 mL | Verbinder: GL15 | 360 mm |
1219.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10648550
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06030473 |
2000 mL | Verbinder: GL18 | 375 mm |
1674.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10763732
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06030273 |
2000 mL | Verbinder: GL18 | 490 mm |
1208.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11312503
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06030258 |
500 mL | Verbinder: GL18. | 295 mm |
1160.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11562294
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031276 |
3 L | Verbinder: GL15 | 440 mm |
1574.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
DURAN™ Schläuche, zylindrische Form mit Graduierung, Laborflansch LF und Entnahmeventil. Thermostatischer Mantel mit GL14-, GL18-, KF15- oder KF25-Verbindungsstücken.Spezifikation
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Thermostatmantel, Entnahmeventil | |
Reaktionsgefäß | |
Zylindrisch |