Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Wägegläser aus Duran Glasrohren
Artikelnummer. 11945986
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11945986 15 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11945986 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 05560504
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragend geeignet für den präzisen und genauen Transfer von Proben im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Wägeflaschen bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
  • Mit austauschbarem NS-Stopfen oder -Deckel
  • Mit Beschriftungsschild
  • Mit eingebrannter Größe (mm) und Kapazität (ml)
  • In hohen oder niedrigen Ausführungen lieferbar.
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temper
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 ml
Form Niedrig
Enthält Austauschbarer NS-Stopfen, Beschriftungsetikett
Menge 6Pack
Anzahl Stopfen NS 40/12
Produktlinie Flasche
Höhe (metrisch) 25 mm
Produkttyp Wägeglas