Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Doppelhals-Rundbodenflasche mit Standardschliff und abgewinkeltem Seitenhals
Artikelnummer. 10777481 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard-Konusverbindung:
NS 24/29
NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung Packungsgröße
10777481 100 mL NS 29/32 1 Stück
10700493 250 mL NS 29/32 1 Stück
10717681 500 mL NS 29/32 1 Stück
10395431 1000 mL NS 29/32 1 Stück
10598981 2000 mL NS 29/32 1 Stück
10597841 100 mL NS 24/29 1 Stück
10394951 500 mL NS 24/29 1 Stück
10345531 250 mL NS 24/29 1 Stück
10408772 1000 mL NS 24/29 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10777481 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 241832707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.57 €
    49.43 € / 1 Stück
    Sparen 21.14 €
    29% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mehrhalskolben verwendet man u. a. zur Destillation, Fraktionierung und Reaktionen aller Art.
Zur Destillation, Fraktionierung und Reaktion verwendet man vorwiegend Mehrhalskolben (Zweihals- oder Dreihalskolben), um je nach Bedarf Aufsätze, Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Siedekapillare usw. einbauen zu können.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Seitenhals schräg
  • Je nach Bedarf können Aufsätze, Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Siedekapillare etc. eingebaut werden
  • Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung.
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Basis 64 mm
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Destillation; Extraktion; Anschluss an andere Glasgefäße; Heizen; Geeignet für Heizbäder und -mäntel; Volumengrößen 100 ml (NS 24/29 und NS 29/32), 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29) und 1.000 ml (NS 24/29), entsprechen nicht DIN ISO
Anzahl pro Packung 1/Packung
Produkttyp Nicht nach DIN ISO.
Schliffverbindung 29/32
Standard-Konusverbindung NS 29/32