Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Patenthahn, komplett mit Glasküken
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteDescripción
DURAN™ Patenthähne komplett mit DURAN™ Patenthahnküken sind 2-Wege-Hähne, die häufig für die Konstruktion von Schlenklinien (Vakuum-Inertgas-Linien, Stickstoff-Verteilerrechen) verwendet werden. . Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert.Bei besondern hohen Anforderungen an die Leckrate empfehlen wir den Einsatz von PRODURAN™ Ventilen.
- 2-Wege-Hahn mit Gewindehahnküken
- Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert.
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Especificaciones
Especificaciones
| Stopfenöffnung | 4 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Material | Boro 3.3, Polypropylen, Polypropylene |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlussgröße | 18.8 NS |
| Breite (metrisch) | 1,5 mm |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen, z. B. für den Aufbau von Lenksträngen (Vakuum-Inert-Gasleitungen, Stickstoff-Verteilerrechen) |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?