Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Vakuum-Exsikkator, mit NOVUS NS-Tubus (NS 24/29) im Deckel, mit Hahn, mit Planflansch
Artikelnummer. 10221321 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
700 mL
2,4 L
5,8 L
10,5 L
18,5 L
Beschreibung:
mit Porzellanplatte
ohne Porzellanplatte
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Beschreibung unitSize
10221321 700 mL ohne Porzellanplatte 1 Stück
10231321 2,4 L ohne Porzellanplatte 1 Stück
10291361 5,8 L ohne Porzellanplatte 1 Stück
10129800 10,5 L ohne Porzellanplatte 1 Stück
10549051 18,5 L ohne Porzellanplatte 1 Stück
13465509 18,5 L mit Porzellanplatte 1 Stück
13495499 10,5 L mit Porzellanplatte 1 Stück
13435499 5,8 L mit Porzellanplatte 1 Stück
13405499 2,4 L mit Porzellanplatte 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10221321 Lieferant DWK Life Sciences™ Lieferanten-Nr. 247824604
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Exsikkator dient zur Aufbewahrung von feuchtigkeitsempfindlichen Substanzen sowie zum Trocknen feuchter Produkte. Die Bauform NOVUS besitzte einen NS-Tubus (NS 24/29) im Deckel.
Der DURAN™ Ein Exsikkator ist ein vakuumgeeignetes Laborgefäß mit geschliffenem Deckel, das zur Aufbewahrung feuchtigkeitsempfindlicher Substanzen und zum Trocknen feuchter Produkte verwendet wird. Getrennt durch eine Siebplatte (aus Metall oder Porzellan) wird in den unteren Teil des Exsikkators ein Trockenmittel eingeführt, das die Feuchtigkeit der auf der Siebplatte platzierten zu trocknenden Substanz bindet. Um den Trocknungsprozess zu beschleunigen, kann bei Bedarf ein Vakuum angeschlossen werden, da die Flüssigkeit aufgrund des niedrigeren Drucks im Exsikkator schneller verdunstet. Das Vakuum wird über einen Absperrventilanschluss erzeugt. Um das Lösen des Deckels zu erleichtern, muss die geschliffene Oberfläche des Exsikkators gut eingefettet sein, da der Deckel nach der Evakuierung auf den unteren Teil gepresst wird. DURAN™ Exsikkatoren sind vakuumbeständig, d. h. sie können bis zum technisch maximal möglichen Vakuum eingesetzt werden.
  • Aufgrund der hohen Wandstärke der Behälter und der präzisen Bearbeitung der vakuumdichten Schliffverbindungen an Deckel und Boden ist eine Lagerung unter Vakuum möglich. – selbst über extrem lange Zeiträume
  • Um den Trocknungsprozess zu beschleunigen, kann über den Hahn ein Vakuum angelegt werden.
  • Geeignet für Vollvakuum (0 mbar)
  • Ersatzteile wie Deckel, Sockel, Hähne und Kappen können je nach Bedarf ausgetauscht werden (siehe DN).
  • Erhältlich mit oder ohne Porzellanteller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ohne Porzellanplatte
Material Borosilikatglas (3.3), PTFE
Produkttyp Vakuum-Exsikkator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Entfernen von Feuchtigkeit aus Feststoffen; zur Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Materialien über lange Zeiträume; für Anwendungen, die Vakuumtrocknung erfordern; zum Trocknen von Materialien; zum sicheren Arbeiten unter Vakuum
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 700 mL