Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Vakuum-Exsikkator, mit NOVUS NS-Tubus (NS 24/29) im Deckel, mit Hahn, mit Planflansch
Artikelnummer. 10231321 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
700 mL
2,4 L
5,8 L
10,5 L
18,5 L
Beschreibung:
mit Porzellanplatte
ohne Porzellanplatte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Beschreibung unitSize
10231321 2,4 L ohne Porzellanplatte 1 Stück
10221321 700 mL ohne Porzellanplatte 1 Stück
10291361 5,8 L ohne Porzellanplatte 1 Stück
10129800 10,5 L ohne Porzellanplatte 1 Stück
10549051 18,5 L ohne Porzellanplatte 1 Stück
13465509 18,5 L mit Porzellanplatte 1 Stück
13495499 10,5 L mit Porzellanplatte 1 Stück
13435499 5,8 L mit Porzellanplatte 1 Stück
13405499 2,4 L mit Porzellanplatte 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 10231321
Marke: DWK Life Sciences™ 247825703
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Exsikkator dient zur Aufbewahrung von feuchtigkeitsempfindlichen Substanzen sowie zum Trocknen feuchter Produkte. Die Bauform NOVUS besitzte einen NS-Tubus (NS 24/29) im Deckel.
Der DURAN™ Exsikkator ist ein vakuumgeeignetes Laborgefäß mit Schliffdeckel, welches zur Aufbewahrung von feuchtigkeitsempfindlichen Substanzen sowie zum Trocknen feuchter Produkte verwendet wird. Abgetrennt durch eine Siebplatte (aus Metall oder Porzellan) wird im unteren Teil des Exsikkatorunterteils ein Trocknungsmittel eingebracht, welches die Feuchtigkeit der zu trocknenden Substanz, plaziert auf der Siebplatte, bindet. Zur Beschleunigung des Trocknungsvorgangs kann ggf. ein Vakuum angeschlossen werden, da durch einen geringeren Druck im Exsikkator die Flüssigkeit schneller verdunstet. Das Vakuum wird über einen Absperrhahn-Anschluss angelegt. Zum leichteren Lösen des Deckels muss der Planschliff des Exsikkators gut gefettet sein, da nach dem Evakuieren der Deckel auf das Unterteil gepresst wird. Alle DURAN™ Exsikkatoren sind vakuumfest, d. h. sie können bis zum technisch maximal möglichen Vakuum eingesetzt werden.
  • Aufgrund der massiven Wandstärke und der exakten Verarbeitung der vakuumdichten Schliffe an Deckel und Unterteil, ist eine Lagerung unter Vakuum auch über einen längeren Zeitraum möglich
  • Durch das Anschließen eines Vakuums an den Hahn kann der Trocknungsvorgang beschleunigt werden
  • Für volles Vakuum (0 mbar) geeignet
  • Ersatzteile wie Deckel, Unterteile, Hähne und Verschlüsse sind kompatibel und können beliebig ausgetauscht werden (DN beachten)
  • Mit oder ohne Porzellanplatte erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ohne Porzellanplatte
Material Borosilikatglas (3.3), PTFE
Produkttyp Vakuum-Exsikkator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Entfernen von Feuchtigkeit aus Feststoffen; zur Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Materialien über lange Zeiträume; für Anwendungen, die Vakuumtrocknung erfordern; zum Trocknen von Materialien; zum sicheren Arbeiten unter Vakuum
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 2,4 L