Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vakuum-Exsikkator, mit NOVUS NS-Tubus (NS 24/29) im Deckel, mit Hahn, mit Planflansch
Artikelnummer. 13495499 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
153 mm
172 mm
224 mm
274 mm
320 mm
332 mm
380 mm
Volumen (metrisch):
700 mL
2,4 L
5,8 L
10,5 L
18,5 L
Enthält:
No Porcelain Plate
Porcelain Plate
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Volumen (metrisch) Enthält Packungsgröße
13495499 274 mm 10,5 L Porcelain Plate 1 Stück
10221321 153 mm 700 mL No Porcelain Plate 1 Stück
10231321 172 mm 2,4 L No Porcelain Plate 1 Stück
10291361 224 mm 5,8 L No Porcelain Plate 1 Stück
10129800 320 mm 10,5 L No Porcelain Plate 1 Stück
10549051 380 mm 18,5 L No Porcelain Plate 1 Stück
13465509 332 mm 18,5 L Porcelain Plate 1 Stück
13435499 224 mm 5,8 L Porcelain Plate 1 Stück
13405499 172 mm 2,4 L Porcelain Plate 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 13495499 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 247826654
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00 €
    615.16 € / 1 Stück
    Sparen 64.84 €
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Exsikkator dient zur Aufbewahrung von feuchtigkeitsempfindlichen Substanzen sowie zum Trocknen feuchter Produkte. Die Bauform NOVUS besitzte einen NS-Tubus (NS 24/29) im Deckel.
Der DURAN™ Ein Exsikkator ist ein vakuumgeeignetes Laborgefäß mit geschliffenem Deckel, das zur Aufbewahrung feuchtigkeitsempfindlicher Substanzen und zum Trocknen feuchter Produkte verwendet wird. Getrennt durch eine Siebplatte (aus Metall oder Porzellan) wird in den unteren Teil des Exsikkators ein Trockenmittel eingeführt, das die Feuchtigkeit der auf der Siebplatte platzierten zu trocknenden Substanz bindet. Um den Trocknungsprozess zu beschleunigen, kann bei Bedarf ein Vakuum angeschlossen werden, da die Flüssigkeit aufgrund des niedrigeren Drucks im Exsikkator schneller verdunstet. Das Vakuum wird über einen Absperrventilanschluss erzeugt. Um das Lösen des Deckels zu erleichtern, muss die geschliffene Oberfläche des Exsikkators gut eingefettet sein, da der Deckel nach der Evakuierung auf den unteren Teil gepresst wird. DURAN™ Exsikkatoren sind vakuumbeständig, d. h. sie können bis zum technisch maximal möglichen Vakuum eingesetzt werden.
  • Aufgrund der hohen Wandstärke der Behälter und der präzisen Bearbeitung der vakuumdichten Schliffverbindungen an Deckel und Boden ist eine Lagerung unter Vakuum möglich. – selbst über extrem lange Zeiträume
  • Um den Trocknungsprozess zu beschleunigen, kann über den Hahn ein Vakuum angelegt werden.
  • Geeignet für Vollvakuum (0 mbar)
  • Ersatzteile wie Deckel, Sockel, Hähne und Kappen können je nach Bedarf ausgetauscht werden (siehe DN).
  • Erhältlich mit oder ohne Porzellanteller
Spezifikation
Beschreibung mit Porzellanplatte
Material Borosilikatglas (3.3), PTFE
Produkttyp Vakuum-Exsikkator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Entfernen von Feuchtigkeit aus Feststoffen; zur Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Materialien über lange Zeiträume; für Anwendungen, die Vakuumtrocknung erfordern; zum Trocknen von Materialien; zum sicheren Arbeiten unter Vakuum
Enthält Porcelain Plate
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 10,5 L
Höhe (metrisch) 320 mm
Innendurchmesser (metrisch) 250 mm
Außendurchmesser (metrisch) 274 mm