Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vakuum-Destilliervorstoß, gebogen, mit 2 NS, und abschraubbarer Kunststoff-Olive
Artikelnummer. 10385191 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Gewindegröße:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10385191
Marke: DWK Life Sciences 241304603
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Destilliervorstoss eignet sich zur Überführung des Destillats vom Kühler in den Auffangkolben.
Teil eines Destillationsaufbaus ist u. a. der Destilliervorstoss, der am Ende des Kühlers nachgeschaltet ist und das Destillat in den Auffangkolben leitet.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Gebogen
  • Mit zwei NS und abschraubbarer Kunststoff-Olive
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Destillation
Passend für Schlauch-ID (metrisch) 8,6 mm
Material Boro 3.3, PBT, PP, Silikon
Menge Je 1
Gewindegröße NS 29/32