Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vakuum-Destilliervorstoß, gebogen, mit 2 NS, und abschraubbarer Kunststoff-Olive
Artikelnummer. p-7189130 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße unitSize
10069940 NS 14/23 1 Stück
10385191 NS 29/32 1 Stück
10633792 NS 24/29 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10069940
Marke: DWK Life Sciences 241302105
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Destilliervorstoss eignet sich zur Überführung des Destillats vom Kühler in den Auffangkolben.
Teil eines Destillationsaufbaus ist u. a. der Destilliervorstoss, der am Ende des Kühlers nachgeschaltet ist und das Destillat in den Auffangkolben leitet.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Gebogen
  • Mit zwei NS und abschraubbarer Kunststoff-Olive
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Destillation
Passend für Schlauch-ID (metrisch) 8,6 mm
Material Boro 3.3, PBT, PP, Silikon
Menge Je 1
Gewindegröße NS 14/23