Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vakuum-Destilliervorstoß, gebogen, mit 2 NS, und abschraubbarer Kunststoff-Olive
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Teil eines Destillationsaufbaus ist u. a. der Destilliervorstoss, der am Ende des Kühlers nachgeschaltet ist und das Destillat in den Auffangkolben leitet.
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Gebogen
- Mit zwei NS und abschraubbarer Kunststoff-Olive
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Destillation |
| Passend für Schlauch-ID (metrisch) | 8,6 mm |
| Material | Boro 3.3, PBT, PP, Silikon |
| Menge | Je 1 |
| Gewindegröße | NS 14/23 |